Learn More
[1-(4-Fluorofenil)-5-metil-1H-pirazol-4-il]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10354242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10354242 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10752873 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00765CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 465514-37-8
Fórmula molecular C11H11FN2O
Peso molecular (g/mol) 206.22
Número MDL MFCD03644148
Clave InChI QJPGMVFNIWHOIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methanol, fmq, maybridge3_004281, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolyl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2780717
Nombre IUPAC [1-(4-fluorofenil)-5-metilpirazol-4-il]metanol
SMILES CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.22
Porcentaje de pureza 97%