Learn More
1-(4-fluorofenil)-3-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carboxamida, Mikromol™
Descripción
1-(4-fluorofenil)-3-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam |
| CAS | 372941-46-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H10 F N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10FNO3/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20-13/h1-7,13H,(H2,17,18) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc2C(OC(=O)c2c1)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 271.24 |
| Mostrar más |