Learn More
1-(4-Fluorofenil)-2-metil-2-propilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372667 1 g 1 g
11382667 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11858.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 1200-27-7 | C10H14FN | 167.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1200-27-7
Fórmula molecular C10H14FN
Peso molecular (g/mol) 167.227
Número MDL MFCD00082702
Clave InChI JITFIYFVPMQJOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-propylamine, 4-fluorophenyl-2-methyl-2-aminopropane, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-aminopropane, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-propanamine, 1-4-fluorophenyl-2-methylprop-2-ylamine, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-2-amine, 1,1-dimethyl-2-4-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluoro-phenyl-1,1-dimethyl-ethylamine, acmc-1alz4
PubChem CID 518471
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-2-metilpropan-2-amina
SMILES CC(C)(CC1=CC=C(C=C1)F)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Punto de ebullición 82°C to 83°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2802368
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.23
Porcentaje de pureza 96%