Learn More
1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carbonitrilo, Mikromol™
Descripción
1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carbonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr |
| CAS | 64169-67-1 |
| Nombres de analitos o componentes | rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H10 F N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-2-benzofuran-5-carbonitrilo |
| Mostrar más |