Learn More
1-(4-Fluorofenil)-1,3-dihidro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamida, TRC
Código de producto. 30390070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30390070 10 mg
1 options
Código de producto. 30390070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59529010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam
CAS 372941-46-3
Fórmula molecular C15 H10 F N O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10FNO3/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20-13/h1-7,13H,(H2,17,18)
SMILES NC(=O)c1ccc2C(OC(=O)c2c1)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-3-oxo-1H-2-benzofurano-5-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 271.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0645