Learn More
1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-3-oxo-5-isobenzofurancarbonitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarbonit |
| CAS | 372941-48-5 |
| Fórmula molecular | C15 H8 F N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H8FNO2/c16-11-4-2-10(3-5-11)14-12-6-1-9(8-17)7-13(12)15(18)19-14/h1-7,14H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C2OC(=O)c3cc(ccc23)C#N |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 253.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.0539 |