Learn More
1-(4-fluorobencil)homopiperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430250 1 g 1 g
11440250 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50694.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76141-89-4
Fórmula molecular C12H17FN2
Peso molecular (g/mol) 208.28
Número MDL MFCD00816588
Clave InChI KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
PubChem CID 2774433
Nombre IUPAC 1-[(4-fluorofenil)metil]-1,4-diazepano
SMILES C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.28
Porcentaje de pureza 97%