Learn More
Ácido 1-(4-fluorobencil)-5-oxo-3-pirrolidinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079391
Cambiar vista
Click to view available options
1 g
Código de producto.
10079391 1 g
1 options
Código de producto. 10079391 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00127DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorobenzyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
CAS 96449-68-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H12FNO3
Número MDL MFCD03086215
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo, 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidin-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxidanylidene-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Clave InChI IYAFJFDPMVQTJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(CN(C1=O)CC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-[(4-fluorofenil)metil]-5-oxopirrolidina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 237.23
PubChem CID 2780702
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.23
Porcentaje de pureza 97%