Learn More
1-(4-Fluorobencil)-1,4-diazepano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10582452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10582452 1 g 1 g
10764657 5 g 5 g
10525675 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10582452 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00512DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 76141-89-4
Fórmula molecular C12H17FN2
Peso molecular (g/mol) 208.28
Número MDL MFCD00816588
Clave InChI KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
PubChem CID 2774433
Nombre IUPAC 1-[(4-fluorofenil)metil]-1,4-diazepano
SMILES C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.28
Porcentaje de pureza 95%