Learn More
1-[(4-Etoxifenil)etinil]-4-n-pentilbenceno, + 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337359 1 g 1 g
11347359 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27476.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95480-29-8
Fórmula molecular C21H24O
Peso molecular (g/mol) 292.422
Número MDL MFCD01218020
Clave InChI QRMMWBMCJKXXKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-ethoxyphenyl ethynyl-4-n-pentylbenzene, 1-2-4-ethoxyphenyl ethynyl-4-pentylbenzene, 1-ethoxy-4-4-pentylphenyl ethynyl benzene, 1-ethoxy-4-2-4-pentylphenyl ethynyl benzene, 4-ethoxy-1-2-4-pentylphenyl ethynyl benzene, 1-4-ethoxyphenyl ethynyl-4-pentylbenzene #, benzene, 1-ethoxy-4-4-pentylphenyl ethynyl
PubChem CID 610223
Nombre IUPAC 1-etoxi-4-[2-(4-pentilfenil)etinil]benceno
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Ethoxyphenyl)ethynyl]-4-n-pentylbenzene
Punto de fusión 62°C (N)
Punto de ebullición 178°C to 180°C (0.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.42
Porcentaje de pureza ≥99%