Learn More
(±)-1,4-ditiotreitol-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Dithiothreitol-D10 |
| CAS | 203633-21-0 |
| Fórmula molecular | C4 D10 O2 S2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 2,3-Butane-1,1,2,3,4,4-d6-diol-d2, 1,4-di(mercapto-d)-, (2 R,3 R)-rel- (9 CI), 2,3-Butane-1,1,2,3,4,4-d6-diol-d2, 1,4-di(mercapto-d)-, (R*,R*)- (ZCI), (2 R,3 R)-rel-1,4-Di(mercapto-d)-2,3-butane-1,1,2,3,4,4-d6-diol-d2, (±)-1,4-Dithiothreitol-d10, DL-Dithiothreitol-D10, DTT-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8 H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1/i1D2,2D2,3 D,4 D,5 D,6 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]O[C@]([2 H])(C([2 H])([2 H])S[2 H])[C@]([2 H])(O[2 H])C([2 H])([2 H])S[2 H] |
| Nombre IUPAC | rac-(2 R,3 R)-1,1,2,3,4,4-hexadeuterio-2,3-dideuteriooxi-1,4-bis(deuteriosulfanil)butano |
| Peso molecular (g/mol) | 164.3126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.075 g/mol |
| Mostrar más |