Learn More
1,4-Dithioerythritol, TRC
Código de producto. 30012247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012247 1 g 1 g
30004147 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD9268801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6892-68-8
Fórmula molecular C4 H10 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo 1,4-Dithioerythritol, erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland's reagent, Dithioerythritol, DTE
Nombre IUPAC 1,4-bis(sulfanilo)butano-2,3-diol
SMILES OC(CS)C(O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithioerythreitol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0122