missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Ditioeritritol, grado de electroforesis, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15416509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15416509 5 g 5 g
15406509 1 g 1 g
15426509 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15416509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64656.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6892-68-8
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00063750
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Sinónimo dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,4-Dithioerythritol
Punto de fusión 82°C to 84°C
Color Blanco
Olor Stench
Cantidad 5 g
Número UN UN3335
Beilstein 1719756
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC (2R,3S)-1,4-disulfonilbutano-2,3-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.