Learn More
1,4-Ditioeritritol, grado de electroforesis, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406509 1 g 1 g
15416509 5 g 5 g
15426509 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64656.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6892-68-8
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00063750
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Sinónimo dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dithioerythritol
Punto de fusión 82°C to 84°C
Color Blanco
Olor Stench
Cantidad 1 g
Número UN UN3335
Beilstein 1719756
Sensibilidad Air sensitive
Nombre IUPAC (2R,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo