Learn More
1,4-Ditioeritritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449402
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449402 5 g 5 g
11439402 1 g 1 g
11459402 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449402 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10138.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Reagent for maintaining -SH groups in the reduced state, quantitatively reduces disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para mantener grupos –SH en estado reducido y reduce cuantitativamente los disulfuros.
Solubilidad
Soluble en agua (15,4 mg/ml) y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire. Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes reductores. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6892-68-8
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00063750
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Sinónimo dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dithioerythritol
Punto de fusión 82°C to 84°C
Olor Stench
Cantidad 5 g
Número UN UN3335
Beilstein 1719756
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (15.4mg/ml),and methanol.
Nombre IUPAC (2R,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.