Learn More
1,4-dithio-DL-treitol, Grado de electroforesis, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456449 5 g 5 g
15446449 1 g 1 g
15440377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64545.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.90€
    122.65€ / 5 g
    Ahorro 25.25€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent for preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-Ditiho-DL-treitol se utiliza como agente protector para prevenir la oxidación de los grupos de tiol y como reactivo para la reducción de los grupos de disulfuro en las proteínas. Se emplea para investigar la función deshidrogenasa del a-cetoglutarato, los cofactores de la flavina en proteínas y los restos de proteínas implicados en la reducción del peróxido. También es útil para estabilizar las enzimas que contienen sulfhidrilo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, cloroformo, éter dietílico, acetona, éter y acetato de etilo.
Notas
Sensible al aire y al calor. Higroscópico. Incompatible con los agentes oxidantes fuertes, los agentes reductores y los alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12-3-3483
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00004877
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nombre IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dithio-DL-threitol
Punto de fusión 40°C to 43°C
Color Blanco
Punto de ebullición 125°C to 130°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Beilstein 1719757
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,3376
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,chloroform,diethyl ether,acetone,ether and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo