Learn More
1,4-ditiano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dithiane |
| CAS | 505-29-3 |
| Fórmula molecular | C4 H8 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,4-Dithiacyclohexane, p-Dithiane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8S2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2 |
| SMILES | C1CSCCS1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-ditiano |
| Peso molecular (g/mol) | 120.236 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.007 |