Learn More
1,4-Dithiane-2,5-diol, TRC
Código de producto. 30135734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135734 25 g 25 g
30003295 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49384025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40018-26-6
Fórmula molecular C4 H8 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 152.24
Sinónimo 1,4-Dithian-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde Dimer, NSC 106280, p-Dithiane-2,5-diol;
Nombre IUPAC 1,4-ditiano-2,5-diol
SMILES OC1CSC(O)CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dithiane-2,5-diol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.9966