Learn More
1,4-difenilbutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diphenylbutane |
| CAS | 1083-56-3 |
| Fórmula molecular | C16H18 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18/c1-3-9-15(10-4-1)13-7-8-14-16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCCCC2=CC=CC=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 210.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1409 |