Learn More
1,4-Difenoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482647 25 g 25 g
11472647 5 g 5 g
11404220 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14864.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3061-36-7 | C18H14O2 | 262.308 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3061-36-7
Fórmula molecular C18H14O2
Peso molecular (g/mol) 262.308
Número MDL MFCD00038368
Clave InChI UVGPELGZPWDPFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,4-diphenoxy, p-diphenoxybenzene, hydroquinone diphenyl ether, p-phenoxyphenoxybenzene, benzene, p-diphenoxy, 4-phenoxydiphenyl oxide, 1,1'-1,4-phenylenebis oxy dibenzene, 1,4-diphenoxy-benzene, acmc-1cqa0
PubChem CID 520487
ChEBI CHEBI:39271
Nombre IUPAC 1,4-Difenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diphenoxybenzene
Punto de fusión 72°C to 73°C
Densidad 1.083
Punto de ebullición 172°C (0.01 mmHg)
Temperatura de inflamación 202°C (395°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2215945
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.31
Porcentaje de pureza 98%