Learn More
Éster etílico del ácido 1,4-dioxaspiro[4.5]decano-8-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1489-97-0 |
| Fórmula molecular | C11H18O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,4-Dioxa-8-carboethoxyspiro[4.5]decane, Ethyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-carboxylate, Ethyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate, Ethyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate Ethylene Ketal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O4/c1-2-13-10(12)9-3-5-11(6-4-9)14-7-8-15-11/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCC2(CC1)OCCO2 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dioxaspiro[4.5]decano-8-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 214.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1205 |