Learn More
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona, Thermo Scientific™™
Código de producto. 10687163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687163 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10651455 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10095552 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687163 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00697EB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4746-97-8
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.181
Clave InChI VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
PubChem CID 567415
Nombre IUPAC 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona
SMILES C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18