Learn More
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona, Thermo Scientific™™
Código de producto. 10651455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10651455 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10687163 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10095552 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10651455 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB00697EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 4746-97-8
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.181
Clave InChI VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
PubChem CID 567415
Nombre IUPAC 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona
SMILES C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18