Learn More
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10043140 25 g Frasco de vidrio 25 g
10185593 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10043140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235640250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4746-97-8 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4746-97-8
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.18
Número MDL MFCD00010214
Clave InChI VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
PubChem CID 567415
Nombre IUPAC 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona
SMILES C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 76°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,methylene chloride,and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.