Learn More
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062292 1 g Frasco de vidrio 1 g
10287543 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22428-87-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22428-87-1
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00067003
Clave InChI HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
PubChem CID 567352
Nombre IUPAC 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
SMILES OC1CCC2(CC1)OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4850 to 1.487
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso