Learn More
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10506144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10506144 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10235854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10506144 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08523CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 97096-16-7
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Número MDL MFCD04114556
Clave InChI KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine
PubChem CID 14634315
Nombre IUPAC 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amina
SMILES NC1CCC2(CC1)OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 97%