Learn More
1,4-Dioxano, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Solstice
Código de producto. 15663910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
210 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
210 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15663910 210 kg 210 Kg
15643910 1 L 1 litro
15653910 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15663910 Proveedor Fluka N.º de proveedor 33147210KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densidad 1,034g/mL a 25 °C
Cantidad 210 kg
Límite de explosión 0.22
Temperatura de inflamación 12 °C (53,6 °F)
Punto de ignición 356 °F
Presión de vapor 40mmHg (25 °C), 27 mmHg (20 °C)
Número UN 1165
Beilstein 102551
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,11g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.