Learn More
1,4-Dioxano, puriss. pa, reactivo ACS, reactivo Ph. Eur. reag. ISO, ≥ 99,5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15673910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15673910 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15683910 6 x 1 L Glass Bottle paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15673910 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 331474X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea Eur.,≥ 99,5% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500g/L 20°C)
Punto de fusión 10°C to 12°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Color Incolora
Densidad 1.034g/mL at 25°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.22
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Punto de ignición 356°F
Olor Aromatic
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 40mmHg (25°C), 27mmHg (20°C)
Número UN UN1165
Beilstein 102551
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.