Learn More
1,4-Dioxano, calidad HPLC, 99 % mín, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358167 1 L 1 litro
11348167 4 x 1 L 4 litros
11368167 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022913.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    160.65€ / 1 litros
    Ahorro 27.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane HPLC Grade is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxano
Punto de fusión 11.8°C
Nombre de nota Filtered through 0.2μ filters.
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.034
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Punto de ignición 375°C (707°F)
Olor Ether like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.422
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Presión de vapor 41 hPa (31mm Hg) at 20°C
Número UN 1165
Beilstein 102551
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Información de solubilidad Miscible with water,most organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 4-Dioxano
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane