Learn More
1,4-Dioxano, calidad HPLC, 99 % mín, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324848 1 L 1 litro
11334848 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043167.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane HPLC Grade is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxane
Punto de fusión 11.8°C
Densidad 1.034 g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.422
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Beilstein 102551
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Información de solubilidad Miscible with water,most organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Grado HPLC