Learn More
1,4-Dioxano, Extra Puro, SLR, Estabilizado con BHT, Fisher Chemical™
Código de producto. 10112190 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
25 LT
5 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10112190 5 L Recipiente de metal 5 LT
10060120 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10070120 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10112190 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4500/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.97€
    214.00€ / 5 litros
    Ahorro 82.97€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL 6571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
pH Desde 6 hasta 8
Punto de fusión 12 °C
Color Incolora
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Presión de vapor 41mbar a 20 °C
Viscosidad 1,32 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición 101 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane RPE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.