Learn More
1,4-Dioxano D8 10000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxane D8 |
| CAS | 17647-74-4 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C4 2H8 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | p-Dioxane-d8 (8CI), 1,4-Dioxane-d8, Octadeutero-p-dioxane, Octadeuterodioxane, Perdeuterio p-dioxane, p-Dioxane-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dioxano |
| Peso molecular (g/mol) | 96.15 |
| Mostrar más |