Learn More
1,4-Dioxano, CHROMASOLV™ Además, para HPLC, ≥ 99,5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15664550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio de boca estrecha
Glass Bottle
Narrow Mouth Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15664550 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15634550 100 mL Glass Bottle 100 ml
15674550 500 mL Narrow Mouth Glass Bottle 500 ml
15644550 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15654550 2.5 L Frasco de vidrio de boca estrecha 2.50 litro
15684550 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15664550 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348574X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥ 99,5 %
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
Punto de fusión 10°C to 12°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5%
Absorbancia max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1.034 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H8O2
Número UN UN1165
Beilstein 102551
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Peso molecular (g/mol) 88.106
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado HPLC