Learn More
1,4-Dioxano, CHROMASOLV™ Además, para HPLC, ≥ 99,5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15654550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio de boca estrecha
Glass Bottle
Narrow Mouth Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
15654550 2.5 L Frasco de vidrio de boca estrecha 2.50 litro
15634550 100 mL Glass Bottle 100 ml
15674550 500 mL Narrow Mouth Glass Bottle 500 ml
15644550 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15684550 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15664550 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15654550 Supplier Honeywell-Chromasolv Supplier No. 348572.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥ 99,5 %
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
Punto de fusión 10°C to 12°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5%
Absorbancia max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1.034 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Frasco de vidrio de boca estrecha
Fórmula lineal C4H8O2
Número UN UN1165
Beilstein 102551
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Peso molecular (g/mol) 88.106
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dioxane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane