Learn More
1,4-Dioxano, reactivo ACS, Honeywell™
Código de producto. 15645070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
15645070 2.5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15645070 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 3604812.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
CAS 123-91-1
Densidad 1.034g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.22
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Punto de ignición 356°F
Fórmula molecular C4H8O2
Presión de vapor 27 mmHg (20°C), 40 mmHg (25°C)
Número MDL MFCD00006571
Número UN UN1165
Beilstein 102551
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
Peso molecular (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.