Learn More
1,4-Dioxano, +99 %, estab. con ca 5-10 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442257 2500 g 2500 g
11432257 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14188.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    109.65€ / 2500 g
    Ahorro 19.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Further, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures, and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide, and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dioxano se utiliza como estabilizador para 1,1,1-tricloroetano y disolventes clorados. Actúa como disolvente para acetato de celulosa, celulosa etílica, celulosa bencílica, resinas, aceites, ceras, colorantes, otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Actúa como sustituto del tetrahidrofurano debido a su mayor punto de ebullición y menor toxicidad. Además, se utiliza como estándar interno para la espectroscopia de RMN de protones en el óxido de deuterio. Desempeña un papel importante en el recuento de centelleo de líquidos en procedimientos biológicos, y como agente humectante y dispersante en el procesamiento textil. Participa en la preparación de dimetilmagnesio reaccionando con bromuro de metilmagnesio, y en la preparación de secciones histológicas para el examen microscópico.
Solubilidad
Miscible con agua, disolventes orgánicos, hidrocarburos aromáticos y aceites.
Notas
Histotrópico. Incompatible con oxígeno, agentes oxidantes, halógenos, agentes reductores, percloratos y trimetilaluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
Punto de fusión 11.8°C
Nombre de nota stabilized with ≈5 to 10ppm BHT
Densidad 1.034
Cantidad 2500 g
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.422
Número UN UN1165
Beilstein 102551
Índice Merck 14,3300
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Información de solubilidad Miscible with water,organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane