Learn More
1,4-dioxano, +99 %, reactivo ACS, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15189273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15189273 10 L Bidón de metal 10 LT
10687561 500 mL Frasco de vidrio EcoSafPak™ 500 ML
10531734 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10310354 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15189273 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408820100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00€
    767.00€ / 10 litros
    Ahorro 28.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxane
Punto de fusión 12.0°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0340g/mL
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4205 to 1.4220
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 1.034
Ácido valorable 0.0016 meq/g max.
Viscosidad 1.32 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max. (Coulometric)
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Índice Merck 15, 3328
Punto de ebullición 101.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS