Learn More
1,4-Dioxano, 99,5+%, para HPLC, no estabilizado, Fisher Chemical™
Código de producto. 10540721 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10540721 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10111520 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10540721 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4556/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    288.00€ / 1 litros
    Ahorro 199.00€
    40% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL 6571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
pH Desde 6 hasta 8
Punto de fusión 12 °C
Color Incolora
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 41mbar a 20 °C
Viscosidad 1,32 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición 101 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane RPE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.