Learn More
1,4-dioxano, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
2.50 litro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762393 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10352702 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
11386515 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 litro
10388533 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10762393 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364341000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    35.65€ / 100 ml
    Ahorro 9.35€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
1, 4-dioxano, 99,5 %, C4H8O2, número CAS-123-91-1, dióxido de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, 1,4-dióxido de dietileno, dioxano, dioxano, óxido de etileno, éter de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, p-dioxano, dioxano, 1 l, máx. 0,002 %, 19, 3, 101,0 grados C, 100,0, 99,4, CHEBI:47032, amarillo a marrón
1, 4-dioxano, 99,5 %, C4H8O2, número CAS-123-91-1, dióxido de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, 1,4-dióxido de dietileno, dioxano, dioxano, óxido de etileno, éter de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, p-dioxano, dioxano, 1 l, máx. 0,002 %, 19, 3, 101,0 grados C, 100,0, 99,4, CHEBI:47032, amarillo a marrón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00006571
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxano, p-dioxano, 1,4-dióxido de etileno, éter de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, dióxido de dietileno, óxido de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxano
Punto de fusión 12.0 °C
Nombre de nota Sobre tamices moleculares
% mín. CAS 99.4
Color Amarillo a marrón
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0340 g/ml
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 12 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.4205 a 1.4220
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 1.034
Viscosidad 1.32 mPa.s (20 °C)
Número UN 1165
Agua 0.005 % máx.
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Índice Merck 15, 3328
Punto de ebullición 101.0 °C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en etanol, acetona, benceno, tolueno, éter y otros disolventes orgánicos comunes
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99.5 %
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane