Learn More
1,4-Dioxano-2,5-diona, TRC
Código de producto. 30386122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386122 100 mg
30373821 5 g
30383258 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD485883100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-97-6
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.07
Sinónimo Glycolide S, Glycollide, Glycolide
SMILES O=C1COC(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane-2,5-dione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.011