Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10223612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10223612 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10101132 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10223612 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01616EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
CAS 502-97-6
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.07
Número MDL MFCD00081108
Clave InChI RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
PubChem CID 65432
Nombre IUPAC 1,4-dioxano-2,5-diona
SMILES O=C1COC(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxane-2, 5-dione
% mín. CAS 97.0
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza 97%