Learn More
1,4-dioxano-2,3-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxane-2,3-diol |
| CAS | 4845-50-5 |
| Fórmula molecular | C4H8O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 57544, 2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane, p-Dioxane-2,3-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2 |
| SMILES | OC1OCCOC1O |
| Nombre IUPAC | 1,4-Dioxano-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 120.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0423 |