Learn More
1,4-Dioxano-2,3-diol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11916211 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 11916211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438370050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxane-2, 3-diol
Punto de fusión 92°C to 94°C
CAS 4845-50-5
% mín. CAS 97.5
Color Blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo o polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C4H8O4
Número MDL MFCD00006572
Sinónimo 2,3-dihydroxy-1,4-dioxane, p-dioxane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-1,4-dioxan, dioxanediol, 1,3-diol, 1,4dioxane-2,3-diol, acmc-1al8g, dsstox_cid_18824, dsstox_rid_79404, dsstox_gsid_38824
Clave InChI YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1OCCOC1O
Nombre IUPAC 1,4-Dioxano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 120.10
PubChem CID 96170
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane-2,3-diol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.