Learn More
1,4-dioxano-13C4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxane-13C4 |
| CAS | 1228182-37-3 |
| Fórmula molecular | 13C4H8O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | p-Dioxane-13C4 (8CI), 1,4-Diethylene-13C4 Dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane-13C4, 1,4-Dioxan-13C4, Tetrahydro-1,4-dioxin-13C4, Diethylene Dioxide-13C, Diethylene Ether-13C, Diethylene Oxide-13C, Dioxan-13C, Dioxane-13C, Dioxyethylene-13C Ether, NE 220-13C, NSC 8728-13C, p-Dioxan-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMILES | [13CH2]1O[13CH2][13CH2]O[13CH2]1 |
| Peso molecular (g/mol) | 92.08 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?