Learn More
Riedel-de Haën 1,4-dioxano
Description
- Disolventes de uso general ACS.
- Solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica.
- Adecuado para aplicaciones menos exigentes como la HPLC isocrática de rutina.
- Variaciones y problemas de disminución atribuibles a la contaminación por disolventes.
- Todos los disolventes se prueban para cumplir con las especificaciones de uso general de ACS.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxane |
| pH | 6 to 8 at 500 g/l (20°C) |
| Punto de fusión | 12°C |
| CAS | 123-91-1 |
| Color | Incolora |
| % máx. CAS | ≤100.00% |
| Densidad | 1.031 to 1.034 g/cm3 (20°C) |
| Cantidad | 7 L |
| Temperatura de inflamación | 22.5 %(V) |
| Envase | Lata de acero inoxidable retornable |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?