Learn More
Riedel-de Haën 1,4-dioxano
Código de producto. 15925660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Tamaño de la unidad:
7 litros
15925660 7 L 7 litros
1 options
Código de producto. 15925660 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 331477L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1,4-Dioxano, Puriss. pa, reactivo ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Europa, ≥ 99,5% (GC).
  • Disolventes de uso general ACS.
  • Solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica.
  • Adecuado para aplicaciones menos exigentes como la HPLC isocrática de rutina.
  • Variaciones y problemas de disminución atribuibles a la contaminación por disolventes.
  • Todos los disolventes se prueban para cumplir con las especificaciones de uso general de ACS.
Spécification
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 at 500 g/l (20°C)
Punto de fusión 12°C
CAS 123-91-1
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 1.031 to 1.034 g/cm3 (20°C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 22.5 %(V)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss. p.a.
Fórmula molecular C4H8O2
Fórmula lineal C4H8O2
Presión de vapor 36 hPa (20°C)
Número MDL MFCD00006571
Viscosidad 1.27 mPa.s (20°C)
Número UN UN1165
Beilstein 102551
Sinónimo Diethylene oxide, Dioxane
Punto de ebullición 100°C to 102°C (1.013 hPa)
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
Peso molecular (g/mol) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado ACS
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.