Learn More
[1,4]dioxan-2-ilmetil-metil-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1,4]Dioxan-2-ylmethyl-methyl-amine |
| CAS | 264254-04-8 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-7-4-6-5-8-2-3-9-6/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CNCC1COCCO1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,4-dioxan-2-il)-N-metilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 131.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.095 |