Learn More
1,4-dioxan-2-ona, TRC
Código de producto. 30381846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381846 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30381846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4853605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxan-2-one
CAS 3041-16-5
Fórmula molecular C4H6O3
Cantidad 5 g
Sinónimo (2-Hydroxyethoxy)acetic Acid delta-Lactone, p-Dioxan-2-one, 2-Oxo-1,4-dioxane, 2-p-Dioxanone, Dioxanone, NSC 60534, p-Dioxanone
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H2
SMILES O=C1COCCO1
Nombre IUPAC 1,4-dioxan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 102.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0317