Learn More
1,4-Dioxaciclotetradecano-5,14-diona, TRC
Código de producto. 17958504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17958504 10 mg 10 miligramos
17938984 5 mg 5 miligramos
17927264 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17958504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD77554010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5578-82-5
Fórmula molecular C12 H20 O4
Peso molecular (g/mol) 228.28
Sinónimo Cyclic Ethylene Ester Sebacic Acid, Cyclic Ethylene Decanedioate, Cyclic 1,2-Ethanediyl Ester Decanedioic Acid, Cyclic Sebacate Ethylene Glycol, Ethylene Sebacate;
Nombre IUPAC 1,4-dioxaciclotetradecano-5,14-dión
SMILES O=C1CCCCCCCCC(=O)OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxacyclotetradecane-5,14-dione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12(14)16-10-9-15-11/h1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1362