Learn More
1,4-dioxaciclododecano-5,12-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxacyclododecane-5,12-dione |
| CAS | 90073-95-3 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O4/c11-9-5-3-1-2-4-6-10(12)14-8-7-13-9/h1-8H2 |
| SMILES | O=C1CCCCCCC(=O)OCCO1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dioxaciclododecano-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 200.232 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.105 |