Learn More
1,4-dinitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10598512 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10598512 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10391491 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 10598512 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 408650050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.30€
    44.65€ / 5 g
    Ahorro 7.65€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-25-4
Fórmula molecular C6H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 168.11
Número MDL MFCD00007314
Clave InChI FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
PubChem CID 7492
ChEBI CHEBI:51398
Nombre IUPAC 1,4-dinitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dinitrobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 173°C to 175°C
Color De ocre a naranja
Densidad 1.6300g/mL
Punto de ebullición 299°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NO2C6H4NO2
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 261
Índice Merck 15, 3299
Gravedad específica 1.63
Información de solubilidad Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,chloroform,,ethyl acetate,acetone and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dinitrobenzene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.